Merck
D8938
KIMBLE Dounce tissue grinder set
2 mL complete
Synonyma:
Dounce Homogenizer, KIMBLE Tissue Grinder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0002
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
working volume × L
2 mL × 60 mm
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce tissue grinder set
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)