Název produktu
β-Estradiol, analytical standard
grade
analytical standard
Quality Segment
packaging
vial of 250 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Biochem/physiol Actions
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Estradiol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Lact. - Repr. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?