grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
98.5-101.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Cílové orgány
Respiratory Tract
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?