Merck
EP5804753003
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL, pack of 2 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 100 mL rectangular bucket
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5804753003
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804753003
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 100 mL rectangular bucket
General description
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)