pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 180,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103900
Packaging:
pack of 5
5 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
For rotor FA-45-24-11-Kit, FA-45-20-17, FA-30x2 and FA-48x2. Also for rotors FA-45-48-11 manufactured after 05/2019
packaging
pack of 5
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820767006 (Global)
General description
Eppendorf® is a top company in the field of life science. They create and sell tools, materials, and services for handling liquids, samples, and cells in laboratories around the world. Their products are widely used in research labs at universities and companies. The spare sealing is suitable for use with an Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor lid.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 5 | packaging pack of 5 | packaging pack of 5 | packaging pack of 5 |
| feature For rotor FA-45-24-11-Kit, FA-45-20-17, FA-30x2 and FA-48x2. Also for rotors FA-45-48-11 manufactured after 05/2019 | feature for Eppendorf® S-24-11-AT rotor lid | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 5820767006 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409719009 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409717006 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5820762004 (Global) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spare Sealing
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?