Merck
F9048
D-(−)-Fructose
98.0-102.0% dry basis, meets USP testing specifications
Synonyma:
D-Levulose, Fruit sugar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
natural (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% dry basis
form
crystalline
impurities
<0.018% chloride content, <0.025% sulphate
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Application
  • Identification of hyperthermophilic D-allulose 3-epimerase from Thermotoga sp. and its application as a high-performance biocatalyst for D-allulose synthesis: This research highlights the application of D-(−)-Fructose in the biocatalytic synthesis of D-allulose, emphasizing its potential in the production of low-calorie sweeteners in pharmaceutical formulations (Shen et al., 2024).
  • Staphylococcus hsinchuensis sp. nov., Isolated from Soymilk: In this study, D-(−)-Fructose is utilized in the media for culturing and identifying new microbial species, underscoring its role in microbiological research within biotechnological and pharmaceutical fields (Wang et al., 2024).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)