Merck
G0513
Gly-Pro p-nitroanilide hydrochloride
≥99% (HPLC)
Synonyma:
GP-pNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H16N4O4 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
328.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCC(=O)N1CCCC1C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C13H16N4O4.ClH/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);1H
InChI key
VBBFIBMVFSUUBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for Dipeptidyl Peptidase IV.
Application
Gly-Pro p-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate in dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) enzyme assay. It has also been used to determine DPP-IV inhibitory activity.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)