Přejít k obsahu
G1135
L-Glutamic acid γ-(4-nitroanilide)
≥98% (HPLC), γ-glutamyl transpeptidase substrate, powder
Synonyma:
L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide, L-Glutamic acid 5-(4-nitroanilide)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C11H13N3O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
285.25
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-748-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2818758
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Glutamic acid γ-(4-nitroanilide), γ-glutamyl transpeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
General description
Substrate for γ-glutamyl transpeptidase
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)