O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
β-Glutamic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
NC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
BBJIPMIXTXKYLZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Glutamic acid (β-Glu) is used as an osmolyte in many archaea. β-Glutamic acid may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of archaeal and bacterial glutamine synthetase (GS) enzymes. β-Glutamic acid is used to study primitive mechanisms of polypeptide formation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?