Merck
G4626
L-Glutathione oxidized disodium salt
≥98%, suitable for HPLC
Synonyma:
GSSG
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H30N6Na2O12S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
656.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6265389
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Glutathione oxidized disodium salt, ≥98%, powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
ethanol, essentially free
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C([O-])=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2.2Na/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38;;/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11-,12-;;/m0../s1
InChI key
DRFILBXQKYDTFW-JIWRMXRASA-L
Application
L-Glutathione oxidized disodium salt has been used in 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) (DTNB)/glutathione reductase enzyme recycling method to determine plasma or tissue glutathione levels. It has also been used in NADPH-dependent glutathione disulfide reduction assay.
Biochem/physiol Actions
Oxidized L-glutathione is frequently measured in vivo as an indicator of oxidative stress. Oxidized L-Glutathione may be converted to L-glutathione by various reducing systems.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)