Merck
G5418
Glycine Buffer solution
0.6 M
Synonyma:
Glycine-HCl Buffer solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160406
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
pH
9.2 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
General description
Glycine is used as a bulking agent buffers. Glycine at low concentrations prevents pH decrease in solutions. It also stabilizes a protein when present in an amorphous state.
Application
Glycine Buffer solution has been used in the assay buffer for the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase from coelomic fluid, kidney extracts and perfusate of fish heart.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10034-93-2
CAS No.
10034-93-2 + 67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)