Název produktu
Glycine, BioXtra, ≥99% (titration)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
electron microscopy: suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M, ≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES string
NCC(O)=O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 260 nm Amax: 0.003, λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?