Merck
GHS3128
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
6 g/L
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
6 g/L certified hematoxylin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 3
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Kidney
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)