O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H13NO2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
211-437-3
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlidrug control
Home Office Schedule 1
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN)cc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
KAAFITWSSODFMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Biochem/physiol Actions
Dopamine metabolite.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?