Merck
H3757
Hyaluronidase from bovine testes
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
Synonyma:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
300-1,000 U/mg
Biological source:
bovine testis
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine testis
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
300-1,000 U/mg
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Hyaluronidase degrades hyaluronan and has been found to be inappropriately regulated during cancer progression.
These enzymes randomly cleave β-N-acetylhexosamine-[1→4] glycosidic bonds in hyaluronic acid, chondroitin, and chondroitin sulfates.
Preparation Note
Prepared from aseptic filled solution of Type I-S.
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase from bovine testes
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)