Merck
H4884
Hippuryl-His-Leu acetate salt
≥98% (HPLC), angiotensin converting enzyme substrate, powder
Synonyma:
N-Benzoyl-Gly-His-Leu
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H27N5O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
429.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hippuryl-His-Leu acetate salt,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.C2H4O2/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;1-2(3)4/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H3,(H,3,4)/t16-,17-;/m0./s1
InChI key
NSEVQQKNHZCIKL-QJHJCNPRSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Substrate for angiotensin converting enzyme.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)