Merck
H5413
HIS-Select® Elution Buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12161703
eCl@ss:
38150101
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
General description
Elution buffer is a major solvent in affinity chromatography. Elution buffer is used to wash away unbound proteins at first and at a greater concentration it releases the desired protein from the ligand. It is important that the elution buffer works quickly without changing the function or activity of the desired protein.
Application
HIS-Select® Elution Buffer has been used in the elution of recombinant coagulase protein and tomoregulin 
Physical form
Contains 250 mM Imidazole, 0.3 M sodium chloride, 50 mM sodium phosphate, pH 8.0.
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)