O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
226-326-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
473052
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
4-Hydroxybenzhydrazide, ≥97%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
264-266 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Hydroxybenzhydrazide has been used:
- for determining the concentration of maltose from starch digestion
- for analysis of sugars from fructan containing food hydrolysate
- in colorimetric assay for reducing sugar estimation from processed feedstuff
Biochem/physiol Actions
4-Hydroxybenzhydrazide (PAHBAH), is used for assaying α-amylase and glucoamylase activities. The assay based on PAHBAH measures non-specifically the free reducing sugar groups present in samples at 415nm colorimetrically.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxybenzhydrazide
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?