Merck
HS15994B
Premium Slide box
100 Place, cork lining, green
Synonyma:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994B
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
green , nickel closure
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
green , nickel closure
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994B
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
General description
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Features and Benefits
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium Slide box
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)