Merck
HS4325
Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
Synonyma:
Centrifuge Tube, Microtube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040301
Material:
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4325
cap diam.
13.4 mm
capacity
1.5 mL
tube diam.
12.9 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)