Merck
HS4428
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
15 mL
Material:
black , conical bottom
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Feature:
cap external thread
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black , conical bottom
sterility
sterile
feature
cap external thread
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4428
cap diam.
22.4 mm
capacity
15 mL
tube diam.
17 mm
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing )
General description
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Features and Benefits
  • Conical Tube Volume- 15 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Centrifuge Tube
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)