Merck
HT25A
Elastic Stain
Synonyma:
Modified Verhoeff Van Gieson Elastic Stain Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Demonstration of elastic tissue is useful in cases of emphysema (atrophy of elastic tissue), arteriosclerosis (thinning and loss of elastic fibers), and various other vascular diseases.
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • Ferric Chloride (kit only) 125 mL
  • Hematoxylin, Alcoholic (kit only) 2 x 200
  • Weigert's Iodine (kit only) 180 mL
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Van Gieson Solution , for in vitro diagnostic use 250 mL
    Bezpečností list
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system, Thyroid
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
55.9 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
13.3 °C - closed cup
Co se děje?
WGK 2
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)