Přejít k obsahu
I0764
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
Synonyma:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
packaging
pkg of 1 ea
loop diam. × L
10 μL × 70 mm
General description
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loops, calibrated
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)