Merck
I6383
Insulin Chain B Oxidized from bovine pancreas
≥80% (HPLC), powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C157H232N40O47S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
3495.89
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
bovine
Form:
powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
mol wt
3496 Da by calculation (Average Mass)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc8c
InChI
1S/C157H232N40O47S2/c1-79(2)57-104(181-130(211)86(15)172-136(217)103(50-53-125(209)210)180-152(233)127(84(11)12)194-148(229)107(60-82(7)8)184-145(226)113(67-95-70-165-78-171-95)189-150(231)115(74-198)176-123(206)73-169-133(214)116(75-245(239,240)241)191-140(221)105(58-80(3)4)182-144(225)112(66-94-69-164-77-170-94)188-138(219)102(48-51-119(160)202)178-146(227)114(68-120(161)203)190-153(234)126(83(9)10)193-131(212)98(159)61-89-31-21-18-22-32-89)139(220)185-110(64-92-40-44-96(200)45-41-92)142(223)183-106(59-81(5)6)147(228)195-128(85(13)14)154(235)192-117(76-246(242,243)244)134(215)168-71-121(204)174-101(49-52-124(207)208)137(218)177-99(38-29-55-166-157(162)163)132(213)167-72-122(205)175-108(62-90-33-23-19-24-34-90)141(222)186-109(63-91-35-25-20-26-36-91)143(224)187-111(65-93-42-46-97(201)47-43-93)149(230)196-129(88(17)199)155(236)197-56-30-39-118(197)151(232)179-100(37-27-28-54-158)135(216)173-87(16)156(237)238/h18-26,31-36,40-47,69-70,77-88,98-118,126-129,198-201H,27-30,37-39,48-68,71-76,158-159H2,1-17H3,(H2,160,202)(H2,161,203)(H,164,170)(H,165,171)(H,167,213)(H,168,215)(H,169,214)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,204)(H,175,205)(H,176,206)(H,177,218)(H,178,227)(H,179,232)(H,180,233)(H,181,211)(H,182,225)(H,183,223)(H,184,226)(H,185,220)(H,186,222)(H,187,224)(H,188,219)(H,189,231)(H,190,234)(H,191,221)(H,192,235)(H,193,212)(H,194,229)(H,195,228)(H,196,230)(H,207,208)(H,209,210)(H,237,238)(H4,162,163,166)(H,239,240,241)(H,242,243,244)/t86-,87-,88+,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI key
CZJQESISDHGFTC-DQCCOYHDSA-N
Gene Information
cow ... INS(280829)
General description
Insulin is made up of two polypeptide chains (A and B) linked together by two disulfide linkages. Chain A and B are composed of 21 amino acids and 30 amino acids, respectively.
Application
Insulin Chain B Oxidized from bovine pancreas has been used:
  • as a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)-mass spectrometry (MS) calibration standard
  • in electrochemical impedance spectroscopy and quartz crystal nanobalance (EQCN) studies of insulin adsorption on platinum
  • as an internal standard to quantify insulin chain B residue in protein samples
Biochem/physiol Actions
Insulin regulates the cellular uptake, utilization, and storage of glucose, amino acids, and fatty acids. It inhibits the breakdown of glycogen, protein, and fat. The β chain is a substrate for carboxypeptidase Y.
Preparation Note
Prepared by modification of Sanger, F., et al.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)