Merck
I7253
Isomaltose
~98% (TLC)
Synonyma:
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93355
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
~98% (TLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to yellow cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
DLRVVLDZNNYCBX-RTPHMHGBSA-N
Application
  • Comprehensive glucobioses review: A critical review discusses the properties, production, and diverse applications of functional glucobioses including isomaltose, emphasizing its role in glycemic index research and its potential as a sugar substitute in diabetic care (Zhang et al., 2023).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isomaltose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)