Přeskočit na
IP50
Protein G Immunoprecipitation Kit
sufficient for 50 assays
Synonyma:
Immunoprecipitation kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
22 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
The kit is designed to allow maximal recovery of immunoprecipitates. It provides all the necessary reagents to perform immunoprecipitation from cell extracts of any protein to which a suitable antibody is available. Based on protein G, the kit binds to most commonly used antibodies. In addition, spin columns are provided to enable quick washes without the loss of protein G resin and thus protein yield is maximized.
Features and Benefits
  • Minimal loss of antigen-antibody bound beads during washing.
  • Minimal or no non-specific signals by increasing the stringency of the washing step.
Preparation Note
When preparing reagents, use ultrapure water (17M -cm)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
AA0100ET0300IP0010
description
sufficient for 50 assays
description
sufficient for 100 assays
description
sufficient for 100 assays
description
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • 5 M Sodium chloride solution 15 mL
    Bezpečností list
  • Protein G Agarose 2 mL
    Bezpečností list
  • 10% Sodium dodecyl sulfate solution 1 mL
    Bezpečností list
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)