Přejít k obsahu
K1875
α-Ketoglutaric acid sodium salt
≥98% (titration)
Synonyma:
2-Oxoglutaric acid monosodium salt, 2-Oxopentanedioic acid monosodium salt, Sodium 2-oxoglutarate monobasic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2CH2COCOONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.08
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-836-6
Beilstein/REAXYS Number:
4597521
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)