O této položce
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (PAGE)
Biological source:
bovine milk
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (PAGE)
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Application
Preparation Note
Crystallized
Analysis Note
May not contain folate binding protein; not recommended for folate analysis.
Other Notes
Contains β-lactoglobulins A and B which can be isolated chromatographically.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Lactoglobulin from bovine milk
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?