Merck
L2778
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 1.0 μm mean particle size
Synonyma:
Fluorescent latex beads
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.56
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.5%
technique(s)
cell based assay: suitable
mean particle size
1.0 μm
fluorescence
λex ~575 nm; λem ~610 nm
application(s)
cell analysis
Application
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent red has been used:
  • to study the effect of Ganoderma lucidum polysaccharides (GLP) on microglia phagocytic behavior
  • to study cell phagocytosis in human leukemia cell lines
  • in macrophage phagocytosis assay
  • to induce detectable engulfment by microglia in Ganoderma lucidum
Biochem/physiol Actions
Amine-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as to validate a pharyngeal aspiration technique for exposing the mouse lung to respirable particles.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)