Merck
L5137
β-Lactoglobulin A from bovine milk
Isoelectric focusing marker, pI 5.1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine milk
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
technique(s)
isoelectric focusing (IEF): suitable
pI 
5.1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Milk from dairy cows contains the protein β-lactoglobulin (BLG). It naturally occurs in a number of genetic variants, and the most prevalent bovine variants are BLG A and BLG B.
Application
β-Lactoglobulin was used in the identification of the genetic variants of κ-casein in milk by isoelectric focusing.
Biochem/physiol Actions
A member of the lipocalin family, βLg is a small protein of 162 amino acids with a molecular mass of ∼18,400 Da. It has an eight-stranded β-barrel (strands A-H) succeeded by a three-turn α-helix and a final β-strand (strand I) that forms part of the dimerization interface.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)