Merck
L6882
D-Luciferin sodium salt
luminescent, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Synonyma:
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid sodium salt, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt, Firefly luciferin sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H7N2NaO3S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
D-Luciferin sodium salt, lyophilized powder, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.Na/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
LILQLBIQROYWIA-OGFXRTJISA-M
General description
D-Luciferin is mainly produced in bioluminescent organisms. It can simply circulate across the blood testis barrier, blood brain barrier and the blood placenta barrier. This small molecule is sensitive to light and oxygen. D-Luciferin is also sensitive to moisture in its powder form.
Application
D-Luciferin sodium salt has been used as a substrate in luciferin−luciferase chemiluminescence assay to determine ATP levels.
Substrate for firefly luciferase with a Km of approx 2 μM.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)