O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H18N4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
ethanol: 10 mg/mL
SMILES string
O=C1C(N=C(COC)N2)=C2N(CC(C)C)C(N1C)=O
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153)
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase I (PDE1).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?