Přejít k obsahu
M3657
4-Methylumbelliferyl α-D-mannopyranoside
fluorogenic, ≥97% (HPLC), powder
Synonyma:
4-methylumbelliferyl a-d-mannopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-mannopyranoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H18O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
338.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
249-073-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1266648
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Methylumbelliferyl α-D-mannopyranoside, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 350 nm; λem 375 nm (pH 7.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-VMMWWAARSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl α-D-mannopyranoside has been used to assay α-mannosidase activity in various biological samples.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)