O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(CH2CH2O)nH
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlidescription
non-ionic
Quality Segment
mol wt
average mol wt 350
application(s)
microbiology
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Methoxypolyethylene glycol 350 has been used in a study to assess the synthesis of a new class of thermosensitive micellar cyclotriphosphazenes. It has also been used in a study to investigate synthesis of a new amphiphilic poly(organophosphazene) by stepwise nucleophilic substitution.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?