O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9O6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
256.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
222-137-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1687229
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
4-Methylumbelliferyl phosphate, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorogenic substrate for phosphatases.
Application
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl phosphate serves as a fluorogenic substrate for calmodulin-dependent protein phosphatase and in kinetic studies of alkaline phosphatase. It is a substrate for alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. 4-Methylumbelliferyl phosphate is seven times more sensitive than phenolphthalein monophosphate and 8-13 times more sensitive than with p-nitrophenyl phosphate when used in enzyme immunoassays for the detection of antibodies to human immunodeficiency viruses.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?