Přejít k obsahu
MSQC8
SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic
Antibody Cysteine-Fluorophore Conjugate Standard
Synonyma:
Antibody Drug Conjugate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SigmaMab Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic, is a non-toxic drug mimic that is utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography. The ADC Mimic conjugates SigmaMab (MSQC4), an IgG1 monoclonal antibody, to dansyl fluorophores via an LC-SMCC crosslinker. This dansyl-LC-SMCC attachment serves as the substitution for the toxic payload of a real ADC.
The ADC Mimic allows for safer and more consistent testing, making it the optimal product over real ADCs. It is also a more affordable product compared to real ADCs. With the help of this non-toxic product, LC-MS processes can be developed in a safer environment.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)