Přejít k obsahu
N0253
Nitrilotriacetic acid trisodium salt
Sigma Grade, ≥98%
Synonyma:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H6NO6Na3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-768-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
DZCAZXAJPZCSCU-UHFFFAOYSA-K
Application
An excellent chelating agent.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
662.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
350 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)