Přejít k obsahu
N0640
1-Naphthaleneacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Synonyma:
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-705-8
Beilstein/REAXYS Number:
1308415
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
crystalline
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95%
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to light yellow
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
1-Naphthaleneacetic acid has been used:
  • to modify MS media for the initiation of callus
  • as a supplement in solid K3 medium for the selection of transformants
  • in the preparation of culture medium like V-KM medium and Cg medium
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) is a synthetic phytohormone auxin that is added to cell culture media such as Murashige & Skoog media and Chu′s N6 media.
Biochem/physiol Actions
1-Naphthaleneacetic acid is one of the synthetic auxins, used in plant propagation. It can induce the formation of lateral and adventitious roots.
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthaleneacetic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)