Merck
N1165
Pimonidazole
≥98% (HPLC),  2-nitroimidazole hypoxia marker, powder
Synonyma:
NSC 380540, PD 126675;, Ro 03-8799;, alpha-((2-Nitroimidazol-1-yl)methyl)-1-piperidineethanol;, alpha-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H18N4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pimonidazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCCCC1)Cn2ccnc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H18N4O3/c16-10(8-13-5-2-1-3-6-13)9-14-7-4-12-11(14)15(17)18/h4,7,10,16H,1-3,5-6,8-9H2
InChI key
WVWOOAYQYLJEFD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pimonidazole is an effective and nontoxic exogenous 2-nitroimidazole hypoxia marker.
Pimonidazole is an effective and nontoxic exogenous 2-nitroimidazole hypoxia marker. Pimonidazole forms adducts with thiol groups in proteins, peptides and amino acids.
Pimonidazole possesses a nitro group at position 2 and an imidazole ring. Pimonidazole undergoes reduction and is activated in hypoxic cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)