O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H25NO13
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
463.39
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl β-D -maltoside is a substrate for amyloglucosidase enzyme and releases chromogenic end product p-nitrophenol, which is measured colorimetrically at 410 nm.
Application
4-Nitrophenyl β-D -maltoside has been used as a substrate for amyloglucosidase enzyme activity.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?