O této položce
UNSPSC Code:
12352204
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliApplication
Neuraminidase is a glycoside hydrolase enzyme that is involved in the spread of the influenza virus. It is used to research potential drugs, such as neuraminidase inhibitors, to treat influenza. Neuraminidase mutations are studied for their implications on influenza drug resistance .
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?