Merck
N5632
Nile Blue A
Dye content ≥75 %, Powder
Synonyma:
Basic Blue 12, Nile blue sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
2C20H20N3O · SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
732.85
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-832-5
MDL number:
Colour Index Number:
51180
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nile Blue A, Dye content ≥75 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥75%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Nile Blue A is aminodiethylaminonaphthophenoxazonium sulfate employed in biology and histology. It is a highly fluorescent, and photostable organic dye used to dye clothing, and is for use in lipid histochemistry.
Application
Nile blue A is suitable for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue, and in a histochemical method for lipids in frozen sections.
Biochem/physiol Actions
Nile blue A stains acidic components, such as phospholipids, nucleic and fatty acids by imparting a dark blue color, while neutral lipids, namely triglycerides, are stained pink, or red.
Features and Benefits
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nile Blue A
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)