O této položce
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?