Přejít k obsahu
O6004
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
≥98.0% (GC)
Synonyma:
Octyl thioglucoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H28O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
308.43
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4182783
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
form
crystalline
optical activity
[α]25/D -51 to -49 °, c = 1% (w/v) in ethanol
mol wt
308.43 g/mol
CMC
9 mM (20-25°C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CGVLVOOFCGWBCS-RGDJUOJXSA-N
Application
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside can be used as a non-ionic detergent for solubilization and reconstitution of membrane proteins. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)