O této položce
Form:
liquid
Biological source:
bovine
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
bovine
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
ELISA: suitable
color
clear colorless
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
BSA protein standard has been commonly used in ELISA assays to determine the level of anti-BSA antibodies in serum. Microtiter plates can be coated with 100 μg/ml of BSA protein standard.
Concentrated solution for all protein assays.
Packaging
Sealed ampules provide assurance that the concentration will be correct with every assay.
Physical form
2 mg bovine serum albumin/ml in 0.9% NaCl containing 0.05% sodium azide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein standard
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?