Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 700,00 Kč |
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 540,00 Kč |
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 600,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 29 800,00 Kč |
O této položce
1 700,00 Kč
Název produktu
Poly-
form
solid
Quality Segment
mol wt
1,000-5,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt 1,000-5,000 | description mol wt 30,000-70,000 | description mol wt 150,000-300,000 | description mol wt ≥300,000 |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to faint yellow | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mol wt 1,000-5,000 | mol wt 30,000-70,000 | mol wt 150,000-300,000 | mol wt ≥300,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?