Přejít k obsahu
P2194
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml), with 3% Non-Fat Milk
Synonyma:
NFDM blocking buffer, PBS with 3% NFDM, Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Dry Milk
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
form
powder
Quality Segment
color
off-white to faint yellow
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
solubility
water: soluble
Application
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4 has been used as a resuspension buffer during umbilical cord perivascular cells separation.
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Each pouch dissolved in 100 mL deionized water will yield 0.05 M phosphate buffered saline, pH 7.4 at 25 °C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)