Přejít k obsahu
P2393
Polyoxyethylene (10) tridecyl ether
mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Synonyma:
C13E10
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
non-ionic
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCC.OCCO
InChI key
QOXZVZPASZVADM-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyoxyethylene (10) tridecyl ether (POE TDA) is a nonionic surfactant.
Application
Polyoxyethylene (10) tridecyl ether has been used in a study to assess the role of polyribosomes and the cytoskeleton in protein accumulation of maize endosperm. It has also been used in a study to investigate the application of commercial polyoxyethylene detergents used with the membrane protein phosphatidylinositol kinase.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)