Merck
P3501
Phe-Gly-Gly
Synonyma:
L-phenylalanylglycyl-glycine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H17N3O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
279.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99%
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC(CNC([C@@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H17N3O4/c14-10(6-9-4-2-1-3-5-9)13(20)16-7-11(17)15-8-12(18)19/h1-5,10H,6-8,14H2,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)/t10-/m0/s1
InChI key
NAXPHWZXEXNDIW-JTQLQIEISA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)