Merck
P4157
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride
cathepsin substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyma:
PAβN
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H30N6O2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
519.47
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride, cathepsin substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C25H30N6O2.ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);1H
InChI key
ZMTAZQYLEGNUTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phe-Arg β-naphthylamide, a peptidomimetic compound, is an efflux pump inhibitor (EPI). It acts on the major multidrug resistance efflux transporters of Gram-negative bacteria. Phe-Arg -naphthylamide lowers fluoroquinolone resistance in Pseudomonas aeruginosa.
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase I (cathepsin C).
Application
Phe-Arg -naphthylamide dihydrochloride has been used to evaluate the contribution of efflux pumps to antimicrobial resistance. It has also been used for minimal inhibitory concentration testing in the presence of an efflux pump inhibitor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)